Learn More
Fisherbrand™ Zentrifuge GT4 Expert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200050505 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gekühlt:
Ja
No
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30002339
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vergeuden Sie keine Zeit mehr damit, die richtigen Teilenummern für Ihr Anwendungsgebiet zu finden! Fisherbrand™ Die gekühlte Zentrifuge GT4 Expert ist eine anwendungsgesteuerte Zentrifuge, die eine bequeme und schnelle Bestellung aller Komponenten gewährleistet, die für die Durchführung eines bestimmten Protokolls erforderlich sind.
  • Anwenderfreundlich:
    • Außergewöhnliche Fähigkeit, 40 x 50-ml-konische Proben in einem Lauf zu verarbeiten, unter Biocontainment-zertifizierten Deckeln
    • Die übersichtliche Bedienoberfläche vereinfacht die Bedienung, zeigt ausführliche Informationen zu vielen Betriebsparametern sowie den Verarbeitungsstatus an und gewährleistet so eine optimale Leistung
    • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
    • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
    • Weniger Zeitaufwand für die Anlage beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten
    • Einfacher Zugang zur Rotorkammer für eine schnelle Reinigung, gesündere Arbeitsumgebung und längere Nutzungsdauer des Geräts
    • Die Biocontainment-Lösung schließt mit einem Klick ab, Zyklenverschlüsse und komplizierte Clips sind nicht mehr erforderlich
    • System mit handschuhfreundlicher, einhändiger Öffnungs-/Schließfunktion
    • Das System ist von CAMR zertifiziert™ in Porton Down, Vereinigtes Königreich
    • Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
    • Technologie für mehr Sicherheit und bessere Trennungen
    • System ist luftgekühlt
    Platzsparende Bauweise:
    • Die kompakten Abmessungen optimieren den Arbeitsbereich; die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung
    Energieeffizient:
    • Anlage mit bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen in der Industrie, z. B. bei der Trennung von Blut oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 L
Max. RZB 25,830 x g
Max. Geschwindigkeit 15,200 rpm
Produktlinie GT4-Experte
Gekühlt Ja
Rotor Nein
Typ Zentrifuge
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz
Spannung 200/230 V