Learn More
Thermo Scientific™ Taq DNA Polymerase, native (5 U/μL)
Thermo Scientific Native Taq DNA Polymerase is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus.
Marke: Thermo Scientific™ EP0072
Beschreibung
Thermo Scientific Taq DNA Polymerase, native, is a highly thermostable DNA polymerase of the thermophilic bacterium Thermus aquaticus. The enzyme catalyzes 5' to 3' synthesis of DNA, has no detectable 3' to 5' exonuclease (proofreading) activity, and possesses low 5' to 3' exonuclease activity. In addition, the polymerase exhibits deoxynucleotidyl transferase activity, which frequently results in the addition of extra adenines at the 3'-end of PCR products. Native Taq DNA Polymerase is preferred for amplification of bacterial DNA sequences homologous to those found in E. coli.
Highlights
- Thermisch stabil Halbwertzeit beträgt bei 95°C mehr als 40 min.
- Erzeugt PCR-Produkte mit 3'-dA-Überhängen.
- Lieferung mit zwei Puffern -10X Taq Puffer mit KCl und 10X Taq Puffer mit (NH4)2SO4. Letzteres ermöglicht eine PCR bei einem breiten Bereich von Magnesiumkonzentrationen und verringert unspezifisches Priming.
- Inkorporiert modifizierte Nukleotide (z. B. Biotin-, Digoxigenin-, fluoreszenzmarkierte Nukleotide).
Spezifikation
Enthält: • 100 µl Taq DNA-Polymerase, nativ (5 U/µl) • 2 x 1,25 ml 10x Taq Puffer mit KCl • 2 x 1,25 ml 10x Taq Puffer mit (NH4)2SO4 • 2 x 1,25 ml 25 mM MgCl2 •0,25 ml 20 mg/ml BSA Bei -20°C lagern |
|
Taq DNA-Polymerase | |
DNA-Polymerase | |
PCR | |
Standard-PCR |
With BSA | |
72 °C | |
300 E | |
Dry Ice | |
5 U/µl |