Learn More
Cole-Parmer™ Wildco™ Kemmerer Wasserprobenehmer
Probenahme in bestimmten Tiefen zwischen 3 und 600 Fuß.
Marke:  Cole-Parmer™ 05485-10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11784499
  • 1255.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • WildcoKemmerer Wasserprobenehmer
  • Der Melder aktiviert die einzigartigen Auslöser, die unabhängig vom Schnurwinkel ein Schließen selbst in schnell fließenden Strömen oder turbulenten Gewässern gewährleisten.
  • Alle Modelle werden mit einer Kunststofftragetasche geliefert; bestellen Sie Melder und Schnur separat.
  • Die 304 SS-Modelle verfügen über Urethan-Enddichtungen (nicht verwenden, wenn die Quecksilberkonzentration 1 ppm überschreitet).
Spezifikation
Spezifikation
Kemmerer Wasser-Probenehmer
Edelstahl
3 bis 600 Fuß Tiefe
1200 mL
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Wildco™ Kemmerer Wasserprobenehmer > 1.2 l