Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Dunkelrotes Zellproliferations-Kit, für die Durchflusszytometrie
CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit, für die Durchflusszytometrie
Marke: Invitrogen™ C34564
485.63 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit dient zur In-vitro- und In-vivo-Markierung von Zellen, damit mehrere Generationen mithilfe von Farbstoffverdünnung in der Durchflusszytometrie rückverfolgt werden können.Auswahlhilfe für alle CellTrace™ Cell Proliferation Kits für die Durchflusszytometrie anzeigen.
Hervorragende fluoreszierende Färbung
Eine erfolgreiche Proliferationsanalyse durch Farbstoffverdünnung erfordert einen äußerst hellen Farbstoff, damit durch Fluoreszenzfarbstoff markierte Zellen nach mehreren Zellteilungen von Autofluoreszenz unterschieden werden können. Die durch den tiefroten CellTrace™ Farbstoff erzielte intensive Fluoreszenzfärbung ermöglicht die Darstellung von mindestens sechs Generationen proliferierender Zellen, bevor das Signal durch intrinsische zelluläre Autofluoreszenz unterdrückt wird. Dieses Kit ermöglicht eine gleichmäßige und homogene Färbung mit nur geringfügigen Fluoreszenzabweichungen zwischen den Zellen in einer Population, sodass unterschiedliche Generationen ohne die Notwendigkeit komplexer Modellierungssoftware zu sehen sind.
Langfristige Signalretention
Im Gegensatz zu Färbungen, die die Lipidmembran von Zellen markieren, durchdringt der CellTrace™ Far Red Farbstoff einfach die Plasmamembran und lagert sich kovalent im Inneren von Zellen an, wo der stabile, gut haltende Fluoreszenzfarbstoff auch noch nach mehreren Tagen in einem Zellkulturumfeld ein gleichbleibendes Signal liefert. Der CellTrace™ Far Red Farbstoff lagert sich kovalent an alle freien Amine auf der Oberfläche und im Inneren von Zellen an, zeigt nur wenig Zytotoxizität und hat nur minimale beobachtete Auswirkungen auf die Proliferationsfähigkeit bzw. Biologie von Zellen.
Einfaches Multiplexing mit anderen Fluorophoren
Die rote Anregung bei 630 nm und Emission bei 661 nm, die der CellTrace™ Far Red Farbstoff aufweist, machen diesen aufgrund der begrenzten spektralen Überlappung mit anderen häufig eingesetzten Farbstoffen (Alexa Fluor™ 488, FITC und RPE) und fluoreszierenden Proteinen (grün fluoreszierendes Protein (GFP) und mCherry) ideal für Multiplexing.
Einfaches, robustes Färbeprotokoll
Das CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit enthält praktische Einwegfläschchen mit Trockenfarbstoff, die kleinvolumige Experimente ohne die Notwendigkeit des Präparierens von übermäßig viel Farbstoff ermöglichen. Durch Auflösen des Fläschcheninhalts in wasserfreiem DMSO wird vor Gebrauch eine Stammlösung zubereitet. Zum Färben von 1 ml Zellen in Protein-freiem Medium wird in der Regel 1 μl dieser Stammlösung verwendet. Zellen sollten 20 Minuten lang bei Raumtemperatur unter leichtem Schütteln angefärbt werden. Ein kurzes Waschen mit Komplettmedium löscht den gesamten in der Lösung verbleibenden Farbstoff aus.
Spezifikation
Enthält 9 Fläschchen CellTrace™ Tiefrot (gefriergetrocknetes Pulver) und 1 Fläschchen DMSO (500 μl). Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Proliferationsassay | |
Zellproliferationskit | |
633/635 | |
Röhrchen | |
1 Kit(s) |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
Enthält 9 Fläschchen CellTrace™ Tiefrot (gefriergetrocknetes Pulver) und 1 Fläschchen DMSO (500 μl) | |
Lyophilisiert | |
CellTrace™ | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 13
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTrace™ Dunkelrotes Zellproliferations-Kit, für die Durchflusszytometrie > 180 Reaktionen