Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Dunkelrotes Zellproliferations-Kit, für die Durchflusszytometrie
Artikelnummer. p-7075733
Click to view available options
Menge:
1 Kit(s)
20 Assays
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15396613
Marke: Invitrogen™ C34564
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit, für die Durchflusszytometrie
Das CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit dient zur In-vitro- und In-vivo-Markierung von Zellen, damit mehrere Generationen mithilfe von Farbstoffverdünnung in der Durchflusszytometrie rückverfolgt werden können.
  • Überlegene Leistung – helle Single-Peak-Färbung ermöglicht die Darstellung mehrerer Generationen
  • Langfristige Signalstabilität – hält sich gut in den Zellen für mehrere Tage nach der Färbung
  • Vielseitig – mehrere verfügbare Farben für problemlose Kombinationen von Antikörpern oder Markern für Zellfunktionen wie z. B. GFP
  • Einfaches, robustes Färbeprotokoll
    Auswahlhilfe für alle CellTrace™ Cell Proliferation Kits für die Durchflusszytometrie anzeigen.
    Hervorragende fluoreszierende Färbung
    Eine erfolgreiche Proliferationsanalyse durch Farbstoffverdünnung erfordert einen äußerst hellen Farbstoff, damit durch Fluoreszenzfarbstoff markierte Zellen nach mehreren Zellteilungen von Autofluoreszenz unterschieden werden können. Die durch den tiefroten CellTrace™ Farbstoff erzielte intensive Fluoreszenzfärbung ermöglicht die Darstellung von mindestens sechs Generationen proliferierender Zellen, bevor das Signal durch intrinsische zelluläre Autofluoreszenz unterdrückt wird. Dieses Kit ermöglicht eine gleichmäßige und homogene Färbung mit nur geringfügigen Fluoreszenzabweichungen zwischen den Zellen in einer Population, sodass unterschiedliche Generationen ohne die Notwendigkeit komplexer Modellierungssoftware zu sehen sind.
    Langfristige Signalretention
    Im Gegensatz zu Färbungen, die die Lipidmembran von Zellen markieren, durchdringt der CellTrace™ Far Red Farbstoff einfach die Plasmamembran und lagert sich kovalent im Inneren von Zellen an, wo der stabile, gut haltende Fluoreszenzfarbstoff auch noch nach mehreren Tagen in einem Zellkulturumfeld ein gleichbleibendes Signal liefert. Der CellTrace™ Far Red Farbstoff lagert sich kovalent an alle freien Amine auf der Oberfläche und im Inneren von Zellen an, zeigt nur wenig Zytotoxizität und hat nur minimale beobachtete Auswirkungen auf die Proliferationsfähigkeit bzw. Biologie von Zellen.
    Einfaches Multiplexing mit anderen Fluorophoren
    Die rote Anregung bei 630 nm und Emission bei 661 nm, die der CellTrace™ Far Red Farbstoff aufweist, machen diesen aufgrund der begrenzten spektralen Überlappung mit anderen häufig eingesetzten Farbstoffen (Alexa Fluor™ 488, FITC und RPE) und fluoreszierenden Proteinen (grün fluoreszierendes Protein (GFP) und mCherry) ideal für Multiplexing.
    Einfaches, robustes Färbeprotokoll
    Das CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit enthält praktische Einwegfläschchen mit Trockenfarbstoff, die kleinvolumige Experimente ohne die Notwendigkeit des Präparierens von übermäßig viel Farbstoff ermöglichen. Durch Auflösen des Fläschcheninhalts in wasserfreiem DMSO wird vor Gebrauch eine Stammlösung zubereitet. Zum Färben von 1 ml Zellen in Protein-freiem Medium wird in der Regel 1 μl dieser Stammlösung verwendet. Zellen sollten 20 Minuten lang bei Raumtemperatur unter leichtem Schütteln angefärbt werden. Ein kurzes Waschen mit Komplettmedium löscht den gesamten in der Lösung verbleibenden Farbstoff aus.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Enthält 9 Fläschchen CellTrace™ Tiefrot (gefriergetrocknetes Pulver) und 1 Fläschchen DMSO (500 μl). Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferationsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
    Produkttyp Zellproliferationskit
    Farbstofftyp Enthält 9 Fläschchen CellTrace™ Tiefrot (gefriergetrocknetes Pulver) und 1 Fläschchen DMSO (500 μl)
    Emission 633/635
    Form Lyophilisiert
    Format Röhrchen
    Produktlinie CellTrace
    Menge 1 Kit(s)
    Versandbedingung Raumtemperatur