Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, für die Durchflusszytometrie
CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit für die Durchflusszytometrie
Marke:  Invitrogen™ C34554
217.70 EUR gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013162
  • 311.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 10 Fläschchen CellTrace™ CFSE (gefriergetrocknetes Pulver) und 1 Fläschchen DMSO (500 μl). Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Fluoreszent
Durchflusszytometer
Andere Etiketten oder Farbstoffe
Lyophilisiert
CellTrace™
CFSE & zugehörige Verbindungen
DMSO (Dimethylsulfoxid)
CellTrace™ Zellproliferationskit, 180 rxns, CFSE, lyophilisiert, Fluoreszenznachweismethode, 492/517 nm Anregung/Emissionwellenlänge, CellTrace™ CFSE-Etikett/Farbstoff, Lagerung bei –5 bis –30 °C, Verwendung mit Durchflusszytometer
Proliferationsassay, Durchflusszytometrie
Zellproliferationskit
492⁄517
Röhrchen
1 Kit(s)
Raumtemperatur
180 Reactions
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3006765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog NumberC34554
Chargennummer2980645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberC34554
Chargennummer2935412 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog NumberC34554
Chargennummer2901553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog NumberC34554
Chargennummer2860836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberC34554
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTrace™ CFSE Cell Proliferation Kit, für die Durchflusszytometrie > 180 Reaktionen