Learn More
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, for flow cytometry
Das CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit dient zur In-vitro- und In-vivo-Markierung von Zellen, damit mehrere Generationen mithilfe von Farbstoffverdünnung in der Durchflusszytometrie rückverfolgt werden können.
Marke:  Invitrogen™ C34573
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15584394
  • 142.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
  • 1 Fläschchen gelber CellTrace™ Farbstoff
  • 100 µl DMSO
  • Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C)
Proliferationsassay
Zellproliferationskit
Max. 579 nm
Fest
CellTrace™
CFSE und zugehörige Verbindungen
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Fluoreszent
Durchflusszytometer
CellTrace™ Gelb
532 oder 561, 532
Röhrchen
20 Assays
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2975912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberC34573
Chargennummer2831241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog NumberC34573
Chargennummer2747537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2023 Catalog NumberC34573
Chargennummer2566211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2023 Catalog NumberC34573
Chargennummer2483578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2022 Catalog NumberC34573
Name des Produkts
Invitrogen™ CellTrace™ Yellow Cell Proliferation Kit, for flow cytometry > 20 Assays