Learn More
BRAND™ Küvettenrack
Für bis zu 16 wiederverwendbare oder Einweg-Küvetten in Standardgröße mit einer Pfadlänge von 10 mm. BRAND™ Küvettengestelle vereinfachen dank der nummerierten Positionen die Nachverfolgung der Proben.
Marke: BRAND™ 759500
9.62 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gestell aus Polypropylen
- Für bis zu 16 Einweg- oder wiederverwendbare Küvetten mit einer Pfadlänge von 10 mm
- 20 Minuten lang autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Nein | |
Je 1 | |
70 mm |
Grau | |
16 | |
UV-transparente Küvette für die Spektralphotometrie | |
210 mm | |
38 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%