Learn More
Kartell™ Küvettenhalter aus Polyethylen
Artikelnummer. 10166190
Click to view available options
Menge:
5/Packung
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10166190
Marke: Kartell™ 0026000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für die vertikale oder horizontale Aufnahme von Küvetten. Die Kartell™ Küvettenhalter aus Polyethylen eignen sich zur Vorbereitung und Aufbewahrung.
Accommodates cuvettes vertically or horizontally. Kartell™ Polyethylene Cuvette Holders are useful for preparation work and storage.
  • Zur Vorbereitung können 12 Küvetten mit 10 mm vertikal in die sicheren Halt bietenden Vertiefungen gesteckt werden
  • Zur Aufbewahrung und zum Schutz können 12 Küvetten mit 10 mm horizontal in den Halter eingesetzt werden
  • Bei Nutzung zur Aufbewahrung stapelbar
Spezifikation
Material Polyethylen
Länge (metrisch) 170 mm
Menge 5/Packung
Höhe (metrisch) 15 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Vorbereitungsarbeiten oder horizontal ausgerichtete 12 x 10 mm-Küvetten für Lagerung und Schutz