Learn More
Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Die Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms verbessert die Messwerte von ml und l, indem sie eine Skala von Anforderungen in einer Vielzahl von Volumina liefert.
Marke: Aalborg™ FT-022-05-CA-VN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
- Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
- Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
- Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
500 ml/min | |
Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms | |
65 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms > Luftstromrate: 500 ml/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur