Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Küvettengestell
Fassen zerbrechliche Spektralphotometerküvetten vollkommen sicher
Marke: Bel-Art™ F18516-0787
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13724kg
Beschreibung
Diese Gestelle mit zwei Ebenen fassen Küvetten mit minimalem physischen Kontakt und reduzieren so die Gefahr von Beschädigungen erheblich.- Nur die Ecken der Küvetten berühren die Gestelle
- Für 12 Küvetten mit 10 mm-Lichtweg
- Zerkratzfeste Quarzküvetten
- Polypropylen; Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
4.5 x 4.375 x 4.375 Zoll (11.4 x 11.1 x 11.1 cm) | |
4,5 in. | |
4.375 Zoll | |
4,375 in. |
Light Path Küvetten (12, 10 mm) | |
12 | |
11,4 cm | |
11,1 cm | |
11,1 cm |