Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO
Verbessern Sie die funktionelle und wirtschaftliche Produktion von hochreinem Wasser mit diesem modular aufgebauten Laborumkehrosmose-System.
Marke:  Thermo Scientific™ 50132388
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11337001
  • 8130.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
99%
Integriert
Umkehrosmose-Reinwassersystem
1,5 bis 6 bar
0,1 kW
372 mm
330 mm
230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
0.6 cu . ft. ; 100V 50/60Hz
20 l/h
3/4 in. NPT
20 l/h
2 °C° bis 35 °C°
603 mm
21 kg
230 V
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO > Pacific RO 20
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.