Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile
ToughStripe™ Bodenpfeile sind extrem haltbare, gestanzte Bodenmarkierungsformen aus robustem Polyester mit ultrafestem Kleber, die selbst dem Staplerverkehr standhalten.
Marke: Brady™ 104429
Beschreibung
- Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Polyester | |
Dauerhafte Gummierung | |
Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen | |
254 mm | |
0 °F | |
4 in. | |
-18 °C bis 54 °C | |
0 °F bis 129 °F | |
Arrow | |
Weiß |
Hoher Glanz | |
100/Packung | |
ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) | |
10 in. | |
129 °F | |
2 mil | |
101.6 mm | |
Arrow | |
10 x 4 in. | |
Bodenpfeile |