Learn More
VELP Scientifica EMA 502 Elementaranalysator CHNS-O
Präziser, vielseitiger, cloudfähiger Elementarmikroanalysator für die Bestimmung von Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff mit Helium und Argon als Trägergase.
Marke: VELP Scientifica F30800100
Beschreibung
Der Elementaranalysator EMA 502 ist die genaue und zuverlässige Lösung für die Bestimmung von Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff in verschiedenen Industriezweigen wie Pharma und Life Science, organische Chemie, Petrochemie und Energie, Umwelt, Agronomie, Lebens- und Futtermittel. Das EMA 502 bietet konstante Leistung, Vielseitigkeit, Benutzerfreundlichkeit und erstklassige Funktionen für die Verbrennungsanalyse nach internationalen Standards: AOAC, AACC, ASBC, ISO, DIN, IFFO, OIV, ASTM, EPA.
EINE LÖSUNG FÜR MEHRERE ANALYTISCHE HERAUSFORDERUNGEN
- Elektronischer Autosampler mit 30 Positionen, erweiterbar um 3 zusätzliche Scheiben, um maximale Produktivität zu gewährleisten
- Nahtloser Wechsel vom CHNS- zum O-Modus mit exklusivem
- Anschlussfeld, ohne die Notwendigkeit externer Module
- Helium und Argon als Trägergas
VIELSEITIGKEIT UND PRODUKTIVITÄT
- Das exklusive TCD des EMA 502 gewährleistet höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- Präzise Bestimmung von wenigen ppm bis 100% für feste, pastöse und flüssige Proben
- Die gaschromatographische Technologie gewährleistet die vollständige Trennung aller Elemente und Echtzeit-Peakdaten
ÜBERLEGENE ZUVERLÄSSIGKEIT UND GENAUIGKEIT
- Intuitive Bedienung mit der leistungsstarken EMASoft™-Software
- Überwachen Sie den analytischen Prozess mit der Echtzeitgrafik
- Profitieren Sie von einem umfassenden Berichtssystem
UNÜBERTROFFENE BENUTZERFREUNDLICHKEIT
- Die exklusive Anbindung an die VELP Ermes Cloud Platform projiziert Ihr Labor in eine datenreiche Umgebung mit erstklassigem Remote-Service-Support, was zu höchster Systemverfügbarkeit führt.
Spezifikation
Elemental Analyzer | |
Thermal Conductivity Detector | |
Organic Chemistry, Environmental Science, Petro-Chemistry, Material Characterization, Pharmaceuticals |