Learn More
Thermo Scientific™ Gene Frame, 25 μl (1,0 x 1,0 cm)
Gene Frames für in-situ verfügen über ein duales Klebesystem, das nach dem Gebrauch ein leichtes Entfernen der Rahmen ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ AB0576
69.92 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 100 starre Deckgläser für einfache Handhabung und gleichmäßige Hybridisierungen
Beschreibung
Thermo Scientific Gene Frames haben auf beiden Seiten des Rahmens Klebstoffe unterschiedlicher Stärke. Die Seite, die auf dem Glas haftet, hat einen leicht entfernbaren Kleber, während die Rückseite, die auf dem Deckglas haftet, eine stärkere Verbindung bildet. Das bedeutet, dass beim Entfernen der Deckgläser, bedingt durch die unterschiedlichen Stärken der verschiedenen Klebstoffe, gleichzeitig der Rahmen entfernt wird, ohne dass klebrige Rückstände auf dem Objektträger zurückbleiben.
Besonderheiten
• Gasdichte Versiegelung verhindert Reagenzienverlust durch Verdampfung
• Halten Temperaturen von 97 °C stand
• Für die Verwendung mit standardmäßigen Mikroskopobjektträgern
• Rahmen und Deckglas können gleichzeitig rückstandsfrei entfernt werden
• Autoklavierbar oder mit UV-Bestrahlung sterilisierbar
• Alle Gene Frame Packungen enthalten 100 Deckgläser
• Starre Deckgläser für einfachere Handhabung und gleichmäßige Hybridisierung
• Dicke der Gene Frames: 0,25 mm
Anwendungen
• In-situ-PCR
Gefahren:Keine
>Lagerbedingungen:Umgebungstemperatur
Zertifizierungen
Zertifiziert frei von DNase, RNase und humangenomischer DNA.
Spezifikation
100 Deckgläser | |
0,25 ml | |
Rahmen für Mikroarray-Objektträger |
0,25 mm | |
Universal | |
Gene Frame |