Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile
Artikelnummer. 11747094
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 4 in.
101,6 B x 254,0 mm H
101,60 x 254 mm
50,8 B x 127,0 mm H
50,80 x 127 mm
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 in.
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11747094
Marke: Brady™ 104427
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ToughStripe™ Bodenpfeile sind extrem haltbare, gestanzte Bodenmarkierungsformen aus robustem Polyester mit ultrafestem Kleber, die selbst dem Staplerverkehr standhalten.
  • Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Ausführung Hoher Glanz
Material Polyester
Menge 100/Packung
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 254 mm
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 129 °F
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 0 °F
Dicke 2 mil
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.6 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 54 °C
Form Arrow
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °F bis 129 °F
Abmessungen (L x B) 101,60 x 254 mm
Angezeigter Text Arrow
Produkttyp Bodenpfeile
Farbe Gelb