Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ RXR-beta DA Assay-Kit
GeneBLAzer™RXR beta DA (Division Arrested) cells and RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1405
Artikelnummer. 10638723
  • 1642.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GeneBLAzer™RXR beta DA (Division Arrested) cells and RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Retinoid X Receptor beta (RXR beta) fused to the DNA-binding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-RXR beta (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin-C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction. Both RXR beta DA cells and RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of 9-cis retinoic acid (9-cis-RA). In addition, RXR beta-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, and stimulation time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer374331 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1405
Chargennummer885120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1405
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ RXR-beta DA Assay-Kit > 1 Platte