Learn More
JULABO™ PRESTO A30 DYNAMIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-30 °C bis +250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für hochpräzise Anwendungen bei Außentemperaturen
- Schnelles Heizen und Kühlen
- Große Arbeitstemperaturbereiche ohne Flüssigkeitswechsel
- Höchste Leistung bei geringem Platzbedarf am Arbeitsplatz – platzsparendes Design optimiert die Platznutzung in Ihrem Labor
- Großer 5.7 TFT-Touchscreen in Industriefarbtönen
- USB- und Ethernet-Konnektivität
- SD-Kartensteckplatz
- RS232 /optional RS485 /optional Profibus DP
- Stand-by-Eingang
- Abnehmbares Lüftungsgitter für eine leichtere Reinigung und Entfernung von Staub
- Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50 Hz, 208 V/60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-1 |
| Höhe (metrisch) | 62 cm |
| Enthält | RS232, SD-Speicherkarte, USB, Ethernet, Modbus |
| Länge (metrisch) | 59 cm |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 250 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30 °C bis +250 °C |
| Breite (metrisch) | 25 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 59 x 25 x 62 cm |
| Modell | PRESTO™ A30 |
| Gewicht (metrisch) | 62 kg |
| Mehr anzeigen |