Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 4 in.
101,6 B x 254,0 mm H
101,60 x 254 mm
50,8 B x 127,0 mm H
50,80 x 127 mm
76,20 x 203,20 mm
8 x 3 in.
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 PK
Beschreibung
- Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternate Part Number | TS-50.80X127.00-514-ARO-RD-100 |
| Ausführung | Hoher Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 100/Packung |
| Klebstofftyp | Dauerhafte Gummierung |
| Beschreibung | ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Höhe (metrisch) | 127 mm |
| Mehr anzeigen |