Learn More
BOC-L-Prolin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10378960
BOC-L-Prolin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378960
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10378960
Marke: Thermo Scientific Acros 275650250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15761-39-4
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.249
MDL-Nummer MFCD00037324
InChI-Schlüssel ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-l-proline, boc-pro-oh, n-boc-l-proline, n-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-pro-oh, s-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-tert-butyloxycarbonyl-l-proline, tert-butoxycarbonyl-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-l-proline, boc-l-proMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 85083
IUPAC-Name (2S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-L-Proline
Schmelzpunkt 133.0°C to 136.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Beilstein 22, 35
Spezifische Drehung − 60.50
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Menge 25 g
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429371 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number275650250,275651000
ChargennummerA0401526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2021 Catalog Number275650250,275651000
Name des Produkts
BOC-L-Prolin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >