Learn More
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Sterile Cleanroon Pen S-BPFP-RD1
Ballpoint pens for alcohol resistant labelling are processed to ensure ISO Class 4 and EU GMP Grade A compatibility, fade and water resistant, quick drying, and non-toxic.
Marke: Ansell S-BPFP-RD1
461.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- BioClean Permaflow Cleanroom Pens are sterile with fade and water resistant super permanent ink.
- With alcohol resistant labeling for easy cleaning within a critical environment, they are ISO Class 4 and EU GMP Grade A compatible.
Spezifikation
Fine | |
Permanent Pen | |
Red |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell BIOCLEAN™ Permaflow Sterile Cleanroon Pen S-BPFP-RD1 > Color: Red
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur