Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Mikrobürette nach Bang
Mit austauschbarem geradem Nadelventil-Sperrhahn mit PTFE-Spindel (PTFE-Schlüssel im Zwischen-Absperrhahn)
Marke: BRAND™ 24265
381.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
2 ml | |
0.01 ml | |
Gerade | |
±0,01 mL | |
DIN EN ISO 385, USP |
Borosilikatglas 3.3 | |
2 | |
PTFE | |
Klasse AS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ Mikrobürette nach Bang > Fassungsvermögen (metrisch) 2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur