Learn More
Masterflex™ Masterflex L/S™ Digitalantrieb mit Easy-Load™ II Pumpenkopf
Der Masterflex L/S™ Digitalantrieb bietet analoge Fernsteuerungsoptionen und einfache Programmierung – ideal für automatisierte Prozessanwendungen. Antriebe mit programmierbarem Dispensierintervall, um die Verzögerung zwischen den Dispensierzyklen für praktisches und automatisches Dispensieren einzustellen.
Marke: Masterflex™ 77918-25
6374.50 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und einer grafischen Bedienoberfläche, was die Einrichtung und Anwendung so einfach wie nie zuvor macht.
- Durchflussrate von 0,28 bis 1.700 ml/min bei mitgelieferten L/S-Schläuchen. Sie ist abhängig von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße
- Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsarten an – kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Wählen Sie aus dem anwenderfreundlichen Menü für Programmierung und Bedienung Ihre bevorzugte Sprache aus
Spezifikation
LCD-Anzeige | |
0,1 bis 600 U/min | |
ABS-Kunststoff, Aluminium | |
06434-24, 10 ft (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 24) | |
115/230 V |
0.28 bis 1700 ml/min | |
Hochleistungsschläuche und GORE™ STA-PURE™ PFL-Schläuche | |
77200-62 (L/S™ Easy-Load II Pumpenkopf) | |
33,99 x 21,08 x 21,59 cm (13,38 x 8,3 x 8,5 in.) | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13