Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit
Das BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit ist eine schnelle, einfache Aufreinigungsmethode für DNA-Sequenzierungsreaktionen, mit dem nicht eingebaute BigDye™ Terminatoren und Salze entfernt werden können.
Marke:  Applied Biosystems™ 4376487
1643.41 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899816
  • 2465.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beinhaltet: 20 ml XTerminator™ Lösung (bei 4 °C lagern) 90 ml SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern)
Beschreibung
Beschreibung
  • Wegfall des Flüssigkeitstransfers – Verwendung einer einzelnen Platte
  • Restloses Entfernen von Farbstofftropfen
  • Stabilisierung der Proben vor der Analyse
  • Verbesserung des Sequenzierungsablaufs
  • Manuelle oder automatisierte Protokolle
  • Schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Bestellinformation
Je
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mL Xterminator™ Lösung (bei 4 °C lagern), 90 mL SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern)
Sequenzierungsprodukte
Sequenzierung
BigDye XTerminator™, BigDye™
Nasseis
40 min
Kit
DNA
2 Flaschen
1000 Aufreinigungen
Sequenzierungsreaktionen
10 μl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2410199 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number4376487
Chargennummer2410200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number4376487
Chargennummer2409198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number4376487
Chargennummer2407197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number4376487
Chargennummer2407196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog Number4376487
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit > 1.000 Präp.