Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten. Die Pyrex-Glaszylinder mit weißen Graduierungen verfügen über einen robusten sechseckigen Fuß.
Marke:  Pyrex 3200/10MP
26.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11313564
  • 35.10 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4788
  • Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten
  • Stabiler sechseckiger Fuß
  • Weiße Emaillegraduierungen, die bei der Verwendung von dunklen Lösungen sichtbar bleiben
  • Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±1 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
100 ml
Weißes Email
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
B
260 mm
1 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung > Fassungsvermögen: 100 ml; Unterteilungen: 1mL