Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Kassette v2
SeqStudio™ Cartridge v2 ist eine einfach zu verwendende All-in-One-Reagenzienkassette mit Kapillaren, Universalpolymer, Puffer und Pumpe, die für den Betrieb mit dem SeqStudio Genetic Analyzer-System erforderlich sind. Das universelle Polymer ermöglicht die flexible Durchführung von Sanger-Sequenzierungen und Fragmentanalysen auf demselben Gerät mit derselben Kassette.
Marke: Applied Biosystems™ A41331
2136.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Minimieren Sie die Einrichtungszeit mit der All-in-One-Kassette
- Verfolgen Sie den Verbrauch von Verbrauchsmaterialien mithilfe von RFID (Radio Frequency Identification)
- Verlängerte Haltbarkeit der Kassette nach dem Öffnen auf dem Gerät von 6 Monaten
- Ermöglicht 250 Injektionen oder 1000 Reaktionen pro Kartusche*
- Verantwortungsbewusstes und einfaches Recyclingprogramm ohne Mehrkosten
*SeqStudio Cartridge v2 ist für die Verwendung mit der neuesten Softwareversion für den SeqStudio Genetic Analyzer optimiert. Bitte stellen Sie sicher, dass Seqstudio Genetic Analyzer die neueste Software ausführt, bevor Sie diese Kassette verwenden.
Spezifikation
Komparator-Sequenzierung (Somatische Mutationen – 10:50), De Novo-Sequenzierung – niedriger bis mittlerer Durchsatz, Fragmentanalyse (Denaturierung), Sequenzierung seltener Varianten, Resequenzierung, kurze PCR-Produktsequenzierung, Short Read-Sequenzierung | |
Kapillaren, Universalpolymer, Puffer, Pumpe | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). |
SeqStudio Genetic Analyzer-System | |
250 Injektionen/1000 Reaktionen | |
Kapillarlänge: 28 cm |