Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten. Die Pyrex-Glaszylinder mit weißen Graduierungen verfügen über einen robusten sechseckigen Fuß.
Marke:  Pyrex 3200/14MP
66.76 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10203640
  • 71.20 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4788
  • Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten
  • Stabiler sechseckiger Fuß
  • Weiße Emaillegraduierungen, die bei der Verwendung von dunklen Lösungen sichtbar bleiben
  • Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
± 5 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
500 ml
Weißes Email
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
B
365 mm
5 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    37
    Stunden
    6
    Minuten
    27
    Sekunden
    33
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung > Kapazität: 500 ml; Graduierungen: 5 ml