Learn More
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Aufreinigungskit
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 Aufreinigungen
2 Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
2 ml XTerminator™ Lösung (bei 4 °C lagern), 9 ml SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern)
- Wegfall des Flüssigkeitstransfers – Verwendung einer einzelnen Platte
- Restloses Entfernen von Farbstofftropfen
- Stabilisierung der Proben vor der Analyse
- Verbesserung des Sequenzierungsablaufs
- Manuelle oder automatisierte Protokolle
- Schnelle, zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 mL Xterminator™ Lösung (bei 4 °C lagern), 9 mL SAM™ Lösung (bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern) |
| Format | Kit |
| Probentyp | Sequenzierungsreaktionen |
| Endprodukttyp | DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Enthält | 2 Flaschen |
| Anzahl Reaktionen | 100 |
| Produktlinie | BigDye XTerminator, BigDye |
| Produkttyp | Aufreinigungskit |
| Menge | 2 Flaschen |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BigDye XTerminator Purification Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: benzene, dowex MR-3mixed ion exchange resin