Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 5116-1600
446.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10253921
  • 451.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
  • Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
  • Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
  • Inklusive Einsätzen für 1,5 ml-Röhrchen, um die Kompatibilität mit 0,2 bis 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu gewährleisten
  • Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
  • Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
  • Stapelbar und platzsparend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
190mm
197mm
140mm
197 x 140 x 190 mm (7,75 x 5,5 x 7,5 in.)
3 x 4
Ohne Füllung/durchsichtiger Deckel
Tischkühlbehälter
0,2 ml bis 0,5 ml
0 °C
7,5 in.
7.75 in.
5,5 in.
3x4 Fächer für 16- 17mm dia.vials
Hours,Stunden , Stunden, <1 °C , 5.0
Polycarbonat
Durchsichtig
12 (Röhrchen mit 16 bis 17mm Durchmesser)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422744 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/02/2025 Catalog Number5116-1600
Chargennummer1418853 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/01/2025 Catalog Number5116-1600
Chargennummer1400323 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/04/2024 Catalog Number5116-1600
Chargennummer1396048 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum12/11/2023 Catalog Number5116-1600
Chargennummer1394340 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/11/2023 Catalog Number5116-1600
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter > Nalgene Labtop-Kühler, 3 x 4 Fächer, durchsichtiger Deckel, für Kryofläschchen mit 16 bis 17mm Durchmesser
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.