Learn More
BINDER™ Analog Output
Non-adjustable analog output
Marke: BINDER™ 8012-2375
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Analog output
- Not adjustable
- For temperature values or temperature and humidity values
- 4 to 20 mA
Spezifikation
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600 | |
Copper | |
Analog Output | |
For Temperature and Humidity Values |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Analog Output > For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 720, KB PRO 1060, KB PRO 1600
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur