missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph Instruments Reax Control mit kl. Aufnahmeteller EU .

Der starke Mischer/Schüttler funktioniert auch bei hochviskosen Medien gut. Der Heidolph™ Reax Control Schüttler/Mischer kann im Dauerbetrieb oder im automatischen Modus arbeiten.

Marke:  Heidolph Instruments 541-11000-00

Artikelnummer. 10728401

  • 685.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Der starke 5-mm-Schüttelorbit bietet selbst bei Medien mit hoher Viskosität oder Feststoffen in der Lösung beste Ergebnisse und sorgt schnell für eine gleichmäßige Dispersion.
  • Im kontinuierlichen Modus vollführt das Gerät eine andauernde Vibrationsbewegung.
  • Im automatischen Modus beginnt der Betrieb, sobald ein Behälter auf die Platte gedrückt wird. Wenn dieser Drucks nachlässt, hält das Gerät sofort an.
  • Schnelle und zuverlässige Mischergebnisse durch hohe Schwingungsfrequenzen bis 2,500 U/min
  • Die Platte für Reagenzgläser mit 20 mm Durchmesser ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Ein Reagenzglastablett für Kolben bis 50 mm Durchmesser ist optional als Zubehörteil erhältlich.
  • Drehzahlregelung über analogen Drehregler mit genauer Drehzahleinstellung
  • Verbessern Sie Ihre Ergebnisse mit der elektronischen Drehzahlregelung, die eine konstante Drehzahl auch bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten und unter veränderlicher Last ermöglicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

5 mm
5 W
IP 22
0 bis 2.500 U/min
Shaker Mixer
Automatisch, kontinuierlich
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph Instruments Reax Control mit kl. Aufnahmeteller EU . > Geschwindigkeit: 0 bis 2500 U/min

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt