Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
213.00 € - 464.00 €
Product Code | Brand | Temperaturbereich | Array | Aufnahmevermögen | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Temperaturbereich | Array | Aufnahmevermögen | Price | Quantity & Availability | ||||
10777232
![]() |
Thermo Scientific™
355501 |
-20 °C | 4 x 5 | 20 (0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen) |
308.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10292581
![]() |
Thermo Scientific™
5115-0012 |
-20 °C | 3 x 4 | 12 (0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen) |
300.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10252631
![]() |
Thermo Scientific™
5115-0032 |
-20 °C | 4 x 8 | 32 (0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen) |
407.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10525021
![]() |
Thermo Scientific™
5116-1300 |
0 °C | 3 x 4 | 12 (Röhrchen mit 12 bis 13 mm Durchmesser) |
464.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10253921
![]() |
Thermo Scientific™
5116-1600 |
0 °C | 3 x 4 | 12 (Röhrchen mit 16 bis 17mm Durchmesser) |
451.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10089140
![]() |
Thermo Scientific™
DS5116-0012 |
0 °C | 3 x 4 | 12 (Kryoröhrchen und 0,2 bis 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen) |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10778391
![]() |
Thermo Scientific™
DS5116-0032 |
0 °C | 4 x 8 | 32 (Kryoröhrchen und 0,2 bis 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen) |
422.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10741792
![]() |
Thermo Scientific™
DS5114-0012 |
-20 °C | 3 x 4 | 12 (Kryoröhrchen 0,2 bis 1,5 ml) |
266.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Description
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
- Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
- Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
- Einsätze für 0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen im Lieferumfang enthalten
- Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
- Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
- Stapelbar und platzsparend
Specifications
Polycarbonat | |
Tischkühlbehälter |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.