Learn More
Thermo Scientific™ Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar) (dehydriert)
Nachweis und Keimzahlbestimmung von Escherichia coli in Lebensmitteln- und Tierfutterproben mit diesem chromogenen Nährboden unter Einhaltung der ISO 11133:2014.
Marke: Thermo Scientific™ CM0945B
624.89 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erkennen und zählen Sie Escherichia coli in Lebensmittel- und Tierfutterproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid (TBX-Agar) (dehydriert). Der Nährboden erfüllt die Formulierungs- und Leistungskriterien der ISO 166491, 2, 3 und ISO 11133:20144.
Der TBX-Agar bietet die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Wiederbelebung aus gefrorenen Proben und den Nachweis von schlechten Laktosefermentern des ursprünglichen Trypton-Galle-Agars4,5. Darüberhinaus wird durch den Zusatz des Chromogens X-Glucuronid die Glucuronidaseaktivität, einem Enzym, das nachweislich sehr spezifisch für Escherichia coli ist6, bestimmt.
Verwenden Sie den TBX-Agar für den selektiven Nachweis und die Keimzahlbestimmung von Escherichia coli in Lebensmittel- und Tierfutterproben.
- Selektiv: Das Vorhandensein von Gallensalzen im Nährboden sorgt für Selektivität gegen grampositive Bakterien, insbesondere Bazillen und Fäkalstreptokokken.
- Einfache Auswertung: Durch den Zusatz von chromogenem 5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Glucuronid (X-Glucuronid) erscheinen E. coli als blaue/grüne Kolonien.
- ISO-konform: Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Formulierung und Leistung gemäß ISO 16649 und ISO 11133:2014.
Die meisten Escherichia coli-Stämme können von anderen coliformen Bakterien durch die Anwesenheit des Enzyms Glucuronidase unterschieden werden. Allerdings sind etwa 3 bis 4 % der Escherichia coli Glucuronidase-negativ, insbesondere die Escherichia coli-O157-Stämme7.
Das Chromogen im TBX-Agar ist 5-Brom-4-Chlor-3-Indolyl-beta-D-Glucuronid (X-Glucuronid) und wird von Glucuronidase angegriffen. Escherichia coli-Zellen sind in der Lage, diesen Komplex intakt zu absorbieren, und die intrazelluläre Glucuronidase spaltet die Bindung zwischen dem Chromophor und dem Glucuronid. Der freigesetzte Chromophor ist gefärbt und sammelt sich in den Zellen an, so dass Escherichia coli-Kolonien blau/grün gefärbt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
TBX-Agar (dehydriert) | |
Trockenkulturmedien | |
Für 13,7 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
89Stunden
8Minuten
42Sekunden
14Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Nur für Laboranwendungen