Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Mikrozentrifugenröhrchen und Kryo-Fläschchenkühler
Artikelnummer. 11717974 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig, rot
Grau, rot
Weiß, gelb
Aufnahmevermögen:
12 (0,5 oder 1,5 ml-Röhrchen in einzelnen Wells unter 0 °C für 2,5 Stunden)
12 (15 ml-Röhrchen oder Röhrchen in einzelnen Wells unter 0 °C bis zu 3 Stunden)
32 (0,5 bis 2 ml-Zentrifugenröhrchen in separaten Wells unter –15 °C für 1,5 Stunden)
32 (0,5 oder 1,5 ml-Zentrifugenröhrchen in separaten Wells unter 0 °C für 3 Stunden)
Abmessungen (L x B x H):
5,75 x 4 x 3,75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 in. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Gewicht (metrisch):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11717974
Marke: Bel Art™ F188461000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst zweiunddreißig 0.5, 1.5 oder 2.0 ml-Mikrozentrifugen- oder Kryoröhrchen bei Temperaturen unter -15 ºC für etwa 1½ Stunden. Bel Art SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Kühler für Mikrozentrifugen- und Kryoröhrchen sind mit einem Einsatz für 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgestattet.
Zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen oder Kryofläschchen.
  • Der Körper des Kühlers ist mit einem nicht-toxischen Gel gefüllt, das nicht mit dem Inhalt des Kühlers in Kontakt gerät
  • Hervorragend für den sicheren Transport temperaturempfindlicher Röhrchen geeignet
  • Körper und Deckel aus Polycarbonat zur einfachen Reinigung
  • Stapelbare Bauweise mit rutschfesten Füßen aus Gummi
  • Mini Cooler haben eingegossene Seitengriffe, Junior und Maxi Cooler haben einen klappbaren Tragegriff aus Draht, mit dem der Deckel festgehalten wird
  • -15°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -15°C aufbewahrt werden
  • 0°C-Kühler müssen vor der Verwendung einige Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden
  • -20°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden.
Spezifikation
Höhe (metrisch) 19,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Länge (metrisch) 19,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 7.75 in.
Breite (metrisch) 14 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Abmessungen (L x B x H) 7,75 x 5,5 x 7,5 in. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
Gewicht (angloamerikanisch) 3,5 lb.
Gewicht (metrisch) 1,6 kg
Material Polycarbonat
Typ Junior-Kühlgerät
Farbe Durchsichtig, rot
Kapazität (metrisch) 15 mL
Aufnahmevermögen 12 (15 ml-Röhrchen oder Röhrchen in einzelnen Wells unter 0 °C bis zu 3 Stunden)
Autoklavierbar Autoclavable
Temperaturregelung No
Temperaturbereich 0 °C