Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
Marke: Thermo Scientific™ DS5116-0012
210.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
- Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
- Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
- Inklusive Einsätzen für 1,5 ml-Röhrchen, um die Kompatibilität mit 0,2 bis 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu gewährleisten
- Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
- Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
- Stapelbar und platzsparend
Spezifikation
125 mm | |
151 mm | |
108 mm | |
5.32 x 4.25 x 4.94 in. (151 x 108 x 125 mm) | |
3 x 4 | |
Ohne Füllung/durchsichtiger Deckel | |
Tischkühlbehälter | |
0,2 ml bis 0,5 ml | |
0 °C |
4,94 in. | |
5,32 in. | |
4,25 in. | |
3 x 4 Fächer, nicht gefüllt, 0 Grad | |
Stunden,Stunden,<1°C, 3.5 | |
Polycarbonat | |
Blau, Durchsichtig | |
12 (Kryoröhrchen und 0,2 bis 0,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1401209 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | DS5116-0012 |
1303271 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | DS5116-0012 |
1417597 | Konformitätsbescheinigung | 09/11/2024 | DS5116-0012 |
1399614 | Konformitätsbescheinigung | 02/02/2024 | DS5116-0012 |
1394462 | Konformitätsbescheinigung | 16/11/2023 | DS5116-0012 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.