Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
Marke: Thermo Scientific™ DS5114-0012
204.82 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
- Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
- Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
- Inklusive Einsätzen für 1,5 ml-Röhrchen, um die Kompatibilität mit 0,2 bis 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu gewährleisten
- Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
- Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
- Stapelbar und platzsparend
Spezifikation
125 mm | |
10.2 cm | |
14.4 cm | |
5-15/16 x 4-1/4 x 4-15/16 in. (151 x 108 x 125 mm) | |
3 x 4 | |
Gelgefüllung/ transparenter Deckel | |
Tischkühlbehälter | |
0,2 ml bis 1,5 ml | |
-20 °C |
4,94 in. | |
5,31 in. | |
4,25 in. | |
Für 12 0.2 – 1.5 ml-Röhrchen, Röhrchen-Anordnung: 3 x 4 | |
45 min | |
Polycarbonat | |
Durchsichtig | |
12 (Kryoröhrchen 0,2 bis 1,5 ml) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1418854 | Konformitätsbescheinigung | 11/01/2025 | DS5114-0012 |
1324634 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | DS5114-0012 |
1305018 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | DS5114-0012 |
1305371 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | DS5114-0012 |
1404522 | Konformitätsbescheinigung | 19/11/2024 | DS5114-0012 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.