Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Mikrozentrifugenröhrchen und Kryo-Fläschchenkühler
Fasst zweiunddreißig 0.5, 1.5 oder 2.0 ml-Mikrozentrifugen- oder Kryoröhrchen bei Temperaturen unter -15 ºC für etwa 1½ Stunden. Bel Art SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Kühler für Mikrozentrifugen- und Kryoröhrchen sind mit einem Einsatz für 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgestattet.
Marke:  Bel Art™ F18846-2000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11794124
  • 313.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen oder Kryofläschchen.
  • Der Körper des Kühlers ist mit einem nicht-toxischen Gel gefüllt, das nicht mit dem Inhalt des Kühlers in Kontakt gerät
  • Hervorragend für den sicheren Transport temperaturempfindlicher Röhrchen geeignet
  • Körper und Deckel aus Polycarbonat zur einfachen Reinigung
  • Stapelbare Bauweise mit rutschfesten Füßen aus Gummi
  • Mini Cooler haben eingegossene Seitengriffe, Junior und Maxi Cooler haben einen klappbaren Tragegriff aus Draht, mit dem der Deckel festgehalten wird
  • -15°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -15°C aufbewahrt werden
  • 0°C-Kühler müssen vor der Verwendung einige Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden
  • -20°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden.
Spezifikation
Spezifikation
14,6 cm
24.3 cm
15,7 cm
9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
2 kg
Maxi-Kühlgerät
32 tubes
Autoclavable
-20°C
5,7 in.
9,5 in.
3,19 in.
4,40 lb.
Polycarbonat
Grau, rot
32 (0,5 oder 1,5 ml-Zentrifugenröhrchen in separaten Wells unter 0 °C für 3 Stunden)
No
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Mikrozentrifugenröhrchen und Kryo-Fläschchenkühler > 0 Grad C-Maxi Cooler, 12 Wells, 0,5 bis 1,5 ml-Röhrchen