Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Mikrozentrifugenröhrchen und Kryo-Fläschchenkühler
Fasst zweiunddreißig 0.5, 1.5 oder 2.0 ml-Mikrozentrifugen- oder Kryoröhrchen bei Temperaturen unter -15 ºC für etwa 1½ Stunden. Bel Art SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Kühler für Mikrozentrifugen- und Kryoröhrchen sind mit einem Einsatz für 0.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgestattet.
Marke:  Bel-Art™ F18846-0020
Artikelnummer. 11719803
  • 143.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen oder Kryofläschchen.
  • Der Körper des Kühlers ist mit einem nicht-toxischen Gel gefüllt, das nicht mit dem Inhalt des Kühlers in Kontakt gerät
  • Hervorragend für den sicheren Transport temperaturempfindlicher Röhrchen geeignet
  • Körper und Deckel aus Polycarbonat zur einfachen Reinigung
  • Stapelbare Bauweise mit rutschfesten Füßen aus Gummi
  • Mini Cooler haben eingegossene Seitengriffe, Junior und Maxi Cooler haben einen klappbaren Tragegriff aus Draht, mit dem der Deckel festgehalten wird
  • -15°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -15°C aufbewahrt werden
  • 0°C-Kühler müssen vor der Verwendung einige Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden
  • -20°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden.
Spezifikation
Spezifikation
9.5 cm
14,5 cm
10,0 cm
5,75 x 4 x 3,75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
0,7 kg
Mini-Kühlgerät
2 ml
Not Autoclavable
-15 °C
3,75 in.
5,75 in.
4 in.
1,5 lb.
Polycarbonat
Durchsichtig, gelb
12 (0,5, 1,5 oder 2 ml-Röhrchen in einzelnen Wells unter 15 °C für 1 Stunde)
No
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Mikrozentrifugenröhrchen und Kryo-Fläschchenkühler > -15 °C Mini-Kühler, 12-Well, 0,5 bis 2 ml-Röhrchen