Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Cryo-Safe™ Mikrozentrifugenröhrchen und Kryo-Fläschchenkühler
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig, rot
Grau, rot
Weiß, gelb
Aufnahmevermögen:
12 (0,5 oder 1,5 ml-Röhrchen in einzelnen Wells unter 0 °C für 2,5 Stunden)
12 (15 ml-Röhrchen oder Röhrchen in einzelnen Wells unter 0 °C bis zu 3 Stunden)
32 (0,5 bis 2 ml-Zentrifugenröhrchen in separaten Wells unter –15 °C für 1,5 Stunden)
32 (0,5 oder 1,5 ml-Zentrifugenröhrchen in separaten Wells unter 0 °C für 3 Stunden)
Abmessungen (L x B x H):
5,75 x 4 x 3,75 in. (14,5 x 10,0 x 9,5 cm)
7,75 x 5,5 x 7,5 in. (19,7 x 14 x 19,7 cm)
9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm)
Gewicht (metrisch):
0,7 kg
1,6 kg
2 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen oder Kryofläschchen.
- Der Körper des Kühlers ist mit einem nicht-toxischen Gel gefüllt, das nicht mit dem Inhalt des Kühlers in Kontakt gerät
- Hervorragend für den sicheren Transport temperaturempfindlicher Röhrchen geeignet
- Körper und Deckel aus Polycarbonat zur einfachen Reinigung
- Stapelbare Bauweise mit rutschfesten Füßen aus Gummi
- Mini Cooler haben eingegossene Seitengriffe, Junior und Maxi Cooler haben einen klappbaren Tragegriff aus Draht, mit dem der Deckel festgehalten wird
- -15°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -15°C aufbewahrt werden
- 0°C-Kühler müssen vor der Verwendung einige Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden
- -20°C-Kühler müssen vor der Verwendung 24 Stunden lang bei -20°C aufbewahrt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 14,6 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Länge (metrisch) | 24.3 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 9,5 in. |
| Breite (metrisch) | 15,7 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 3,19 in. |
| Abmessungen (L x B x H) | 9,5 x 3,19 x 5,7 in. (24,3 x 15,7 x 14,6 cm) |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 4,5 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 2 kg |
| Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |