Learn More
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem Sie die Tiefkühltemperaturen mithilfe des Tischkühlbehälters auch auf dem Labortisch beibehalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 355501
292.60 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10777232
  • 308.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schützen Sie Enzyme, Zellen, Reagenzien und Lösungen, indem die Tiefkühltemperaturen mit dem Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter auch auf dem Labortisch beibehalten.
  • Schützen die gelagerten Proben im Tiefkühlgerät vor Temperaturschwankungen, die während des Abtauzyklus, eines kurzen Stromausfalls oder eines versehentlichen Öffnens der Gerätetür entstehen können
  • Für 12, 20 oder 32 Röhrchen
  • Inklusive Einsätzen für 1,5 ml-Röhrchen, um die Kompatibilität mit 0,2 bis 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen zu gewährleisten
  • Aufgedruckte Markierung auf dem Deckel für eine eindeutige Ausrichtung und problemlose Unterscheidung der Proben
  • Hergestellt aus stoßfestem Polycarbonat und mit einrastendem Tragegriff – langlebige Ausstattung
  • Stapelbar und platzsparend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
133 mm
226 mm
165 mm
8.94 x 6.5 x 8.25 in. (226 x 165 x 133 mm)
4 x 5
Ohne Füllung/durchsichtiger Deckel
Tischkühlbehälter
0,2 ml bis 0,5 ml
-20 °C
8.25 in.
8.94 in.
6,5 in.
4x5 Kammern, - 20 Grad
lt;-15 deg;C, 1
Polycarbonat
Transparent
20 (0,2 bis 0,5 ml-Röhrchen)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1422149 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2025 Catalog Number355501
Chargennummer1405871 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/12/2024 Catalog Number355501
Chargennummer1303267 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number355501
Chargennummer1325905 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number355501
Chargennummer1319012 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Catalog Number355501
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tischkühlbehälter > 4 x 5 Fächer, -20 °; PC; durchsichtiger Deckel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.