Learn More
Ammoniaklösung 20 bis 22 %, Optima™, für Ultraspuren-Elementaranalyse, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical A470-250
179.55 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ammoniaklösung 20 bis 22 %, Optima™, für die Ultraspurenelementanalyse
Spezifikation
Farblos | |
H5NO | |
500 hPa 50 | |
13.6 | |
Flüssig |
1336-21-6 | |
66650 | |
0.59 | |
250 mL |
Veiligheid en behandeling
- Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
Signaalwoord
- Gefahr
Gevarencategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gevarenaanduiding
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Speciale aanbiedingen
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.