Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe
Beutel offen und einsatzbereit halten
Marke: Bel-Art™ F13192-0002
Beschreibung
- Kostengünstiger leichter Drahtrahmen aus Edelstahl
- Sehr gut sichtbare orangefarbene Bodenschale aus Polypropylen zur leichten Identifizierung als Sicherheitsbehälter für biogefährdende Stoffe
- Das Tablett dient als Auffangbehälter im Fall eines Produktaustritts aus dem Beutel
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F) und spülmaschinengeeignet
- Montage ist einfach und dauerhaft
- Mittlere und große Modelle können für noch bessere Hygiene mit einer autoklavierbaren Abdeckung aus Polypropylen (Hersteller-. Nr. F13192-0102) verwendet werden, um die Hygiene zu verbessern
Spezifikation
Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen | |
Silber, Orange | |
Für den sicheren Halt eines Beutels und seines Inhalts | |
Edelstahldrahtrahmen und orangefarbene Unterseite aus Polypropylen, Plastikdrahtverankerungen, Drahtklemmen | |
Steril | |
M | |
61 cm | |
54,6 cm |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
01-826B, 01-826-6, 01-827C, 01-814-2, 01-815B Medium 61 x 76 cm Clavies™ Biogefahrenbeutel | |
Edelstahl | |
Arbeitsfläche | |
24 in. | |
21,5 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe > Größe:Mittel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur