Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlgerät
Der Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlschrank ist zuverlässig für Speicheranwendungen mit Energie- und Platzsparfunktionen.
Marke:  Fisherbrand™ IUE60086FV
18893.21 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25041" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16657352
  • 16885.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
  • Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer DE
  • Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Isotemp Ultra Low Temperature Freezer EN
    • Fisherbrand - POTM - OCT DE
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand - POTM - OCT DE
      Sicherheitsdatenblatt (SDS)
      Dokumentation Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlgerät > Modell: IUE60086FV; Kapazität: 28,8 cu. ft.; Tiefkühlkapazität: Boxen 600 x 2 in.; Spannung: 230 V