Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlgerät
Der Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühlschrank ist zuverlässig für Speicheranwendungen mit Energie- und Platzsparfunktionen.
Marke: Fisherbrand™ IUE30086FV
11746.75 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25041" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Isotemp Ultratiefkühlgeräte, -80 °C, sind eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit und Betriebseinsparungen für jedes Labor. Die Vakuumtafelisolierung bietet maximale Lagerkapazität bei geringerem Platzbedarf.
Leistung
- Kohlenwasserstofftechnologie spart bis zu 25 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Ultratiefkühlgeräten mit Kältemittel(1) und verringert die Belastung von Betriebssystemen, womit hervorragende Zuverlässigkeit einhergeht
- Entwickelt für eine schnelle Wiederherstellung nach dem Öffnen der Tür, um den Schutz der Probe zu maximieren
- Nur der 53 dBA-Schallausgang ermöglicht die Verwendung der Geräte im Labor
Anwenderfreundlich
- Das Touchscreen-Informationscenter ist einfach verwendbar.
- Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
- Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen
Nachhaltigkeit
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Natürliche Kältemittel und wassergetriebene Schaumstoffisolierung, wodurch die Isotemp-Serie den F-Gas-Standards der Europäischen Union entspricht
Garantie
- Zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, zusätzlich zwei Jahre nur auf Kompressorteile
Fußnoten: (1) Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag mit UXF600 = 14,9 kWh/Tag. Unveröffentlichte Daten von
Serviceleistungen
2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, zusätzlich 2 Jahre auf Kompressorteile
Spezifikation
Ultratiefkühlschrank | |
–50 bis –86 °C | |
5,9 °C | |
Vakuum, Schaumstoff | |
Lackierter Stahl | |
Kapazitiver Touch | |
Grau | |
Langzeitlagerung | |
10 Jahre | |
Manuell | |
97,7 x 58,4 x 198,1 cm (38,46 x 22,99 x 77,99 in.) | |
97,7 cm | |
198,1 cm | |
58,4 cm | |
5,6 A | |
EU | |
230 V/50 Hz | |
1 | |
R290/R170+R290 Mix |
14,9 cu. ft. | |
RTD Sonde | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Lackierter Stahl | |
Schrank, IUE30086FV | |
4 | |
Luftkühlung | |
2 | |
USA: 2 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung, zusätzlich 2 Jahre auf Kompressorteile CA: 5 Jahre Standardgarantie |
|
6 in. | |
38,46 in. | |
77,99 in. | |
22,99 in. | |
Ja | |
Ja | |
230 V | |
50 Hz | |
9,6 kWh/Tag | |
2-Zoll-Boxen (300) |