Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe
Beutel offen und einsatzbereit halten
73.40 € - 102.00 €
Spezifikation
Produkttyp Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Silber, Orange
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den sicheren Halt eines Beutels und seines Inhalts
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11797864
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F13192-0003
27,2 in. 69,6 cm
102.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11322154
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F13192-0001
18,5 in. 47 cm
73.40 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11787864
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F13192-0002
21,5 in. 54,6 cm
92.95 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kostengünstiger leichter Drahtrahmen aus Edelstahl
  • Sehr gut sichtbare orangefarbene Bodenschale aus Polypropylen zur leichten Identifizierung als Sicherheitsbehälter für biogefährdende Stoffe
  • Das Tablett dient als Auffangbehälter im Fall eines Produktaustritts aus dem Beutel
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F) und spülmaschinengeeignet
  • Montage ist einfach und dauerhaft
  • Mittlere und große Modelle können für noch bessere Hygiene mit einer autoklavierbaren Abdeckung aus Polypropylen (Hersteller-. Nr. F13192-0102) verwendet werden, um die Hygiene zu verbessern
Spezifikation
Spezifikation
Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen
Silber, Orange
Für den sicheren Halt eines Beutels und seines Inhalts
Steril
Autoklavierbar
Reusable
Edelstahl
Arbeitsfläche
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe