Learn More
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender
Robustes und verlässliches Dispensieren; Der Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzdispenser verfügt über ein Rückführventil, über das die Flüssigkeit in die Flasche geleitet wird, um eine blasenfreie Dosierung ohne Reagenzienverlust zu ermöglichen.
Marke:  Fisherbrand™ BEAT30
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15528901
  • 569.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Rückführventil
  • Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
  • Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
  • Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
  • Der federlose Ventilblock aus PTFE gewährleistet hohe chemische Kompatibilität und blockierungsfreie Ventilfunktion
  • Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
  • Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
  • Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
  • Kolben: PTFE und ETP
  • Ventilgehäuse: PFA
  • Gehäuse des Rückführventils: PFA
  • Ventilbaugruppe: Borosilikatglas und Sitz
  • Ausgussteil: PTFE
  • Aus- und Einlassröhrchen: FEP
  • Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Spezifikation
0.6 % (+/-0.180)
Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min.
Borosilikatglas
0.5 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 8655-Normen
2.5 bis 30 ml
BEAT-30
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender > Schrittweite: 0.5 ml; Volumen: 2.5 bis 3.0 ml