Learn More
Socorex™ Calibrex, Flasche
Artikelnummer. 10586712
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 ml
1 bis 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10586712
Marke: Socorex™ 520.010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese universellen Flaschenaufsatzdispensern sind aus chemisch inerten Kontaktkomponenten für eine breite chemische Beständigkeit hergestellt und für die meisten Laborreagenzien geeignet. Socorex™ Caliberx™ Universal-Flaschenaufsatzdispenser 520 sind einfach zu verwenden und zu warten.
  • Einstellbarer Mengendispenser.
  • Chemikalienbeständig.
  • Sanfte, mühelose Aktivierung.
  • Das Basisgewinde passt in einen 32 mm-Flaschenhals.
    • Im Lieferumfang sind3 Adapter (PP-Material) für Flaschenhals-Durchmesser von 28, 40 und 45 mm enthalten.
  • Kennzeichnung durch Farbcodierung.
  • Chemische Kompatibilität mit QR-Codes
  • Schnelle, zuverlässige und anwenderfreundliche Volumeneinstellung:
    • Schnelle und präzise Einhandeinstellung.
    • Ein effizienter Klick-Stopp-Mechanismus verhindert unerwünschte Änderungen.
    • Das große Display ist leicht abzulesen; das Fenster passt sich an die gewünschte Seite des Gerätegehäuses an.
    • Jeder Schritt auf der zylindrischen Nocke ist vorkalibriert und entspricht einer Teilung auf der Volumengraduierung.
  • Das Gerät lässt sich um 360° drehen und somit oben auf der Flasche angemessen positionieren.
  • Der Lufteinlass kann vergrößert werden, um Platz für einen Luer-Membranfilter zu erhalten, wenn eine bestehende Luftverschmutzung ein Problem darstellt.
  • Werkseitig kalibriert und im Labor problemlos neu kalibriert.
  • Demontage/Wiedermontage ohne Hilfsmittel.
  • Autoklavierbar bei 121 °C/250 °F
Spezifikation
Genauigkeit <±1.5 % -<±0.6 %
Produkttyp Calibrex, Flasche
Autoklavierbar Autoklavierbar
Volumen (metrisch) 1 bis 10 ml
Schritten 0,25 ml
Präzision <0.5 % -<0.1 %