Learn More
Corning™ Flaschenaufsatzdispenser
Corning™ Flaschenaufsatzspender sind volumetrische Instrumente, die für ein bequemes und sicheres Dispensieren von Flüssigkeiten ohne Reagenzienverlust konzipiert wurden
Marke:  Corning™ 6843
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16822090
  • 513.09 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Genaue und reproduzierbare Volumeneinstellung
  • Vollständig autoklavierbar zum Schutz vor Kontamination
  • Um 360° drehbarer Ventilblock für bequemes Dispensieren mit robusten Flaschenanschlüssen
  • Praktischer Ablassschlauch mit 3 Positionen für Dispensierung, Probenrückgewinnung und Entleerung
  • Einzigartiges tropffreies System zur Erhöhung der Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Einfache Demontage zur Reinigung
  • Einfache Kalibrierung im Labor mit integriertem Rekalibrierungsmechanismus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0,15 ml
ISO 8655
2,2 g/cm3
2,5 bis 25 ml
Glas- und Kunststoffflaschen
0,5 mL
Unsteril
1°bis 40 °C
≤ 500 mm2/s
Flaschenaufsatz-Dispenser
Grau, Orange
Polypropylen, PTFE
Schnelles und präzises Dispensieren von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
Kalibrierungswerkzeug, Gewindeadapterset (4 Größen), Teleskopsaugschlauch, Bedienungsanleitung, Leistungszertifikat
≤ 0,025 ml
33,8 bis 104 °F
≤ 500 mbar
3 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Corning™ Flaschenaufsatzdispenser > 2,5 bis 25 ml