Learn More
BRAND™ Seripettor™ Flaschenaufsatz-Dispenser
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Zwei Dosiereinheiten, Ablassschlauch, Füllschlauch, zwei Gewindeadapter aus Polypropylen (45/33 und 45/38) und Bedienungsanleitung
Geeignet für den Gebrauch mit Basen wie Ammoniak und Natriumoxid, Puffern, wässrigen Lösungen von organischen und anorganischen Substanzen, verdünnten, nicht oxidierenden Säuren und viele polaren Lösungsmitteln.
- Flüssigkeitspfad besteht aus Materialien wie Polyethylen, Polypropylen und EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Gummi)
- Genauigkeit von ≤±1.2 % und Reproduzierbarkeit von ≤0.2 %
- Durch den beiliegenden Adapter passend für die meisten Reagenzflaschen
- Platzsparendes, niedriges Design für Stabilität und einen einfachen Gebrauch mit einer Hand
- Mit einer einfachen, durchsichtigen Volumenanpassung für Genauigkeit und einer robusten, gestützten Dosierkanüle für einen sicheren Gebrauch
- Keine leicht zerbrechlichen Glasteile
- Durch eine Abstreifdichtung erneuerbare, austauschbare Zylinder-/Kolbenkassette
Dieser Spender ist nicht für den Gebrauch mit Szintillationsflüssigkeiten, nicht-polaren Lösungsmitteln wie Xylol und den meisten Xylol-Ersatzmitteln oder starken, oxidierenden oder konzentrierten Säuren geeignet. Für diese Flüssigkeiten sollte der entsprechende Dispensette™ Flaschenaufsatzspender gewählt werden.
Bestellinformation
Die Einheiten lassen sich zur einfachen Reinigung und Wartung in wenigen Sekunden auseinandernehmen. Höhere Sicherheit dank der permanenten Verbindung der austauschbaren Kolben und Zylinder in einem Kassettenmodul. Bei Schäden an Kolben, Zylinder oder Versiegelung kann die Kassette in wenigen Sekunden werkzeugfrei ausgetauscht werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ≤± 1.2 % |
| Winkel | 90° |
| Produkttyp | Seripettor Flaschenaufsatzspender |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Farbe | Blue/Red/Clear |
| Dichte | Bis zu 2,2 g/cm3 |
| Kanäle | 1 |
| Material | FEP, EPDM |
| Volumen (metrisch) | 2,5 bis 25 ml |
| Display | Analog |
| Mehr anzeigen |