Learn More
Vitlab™ Genius II Flaschenaufsatz-Dispenser
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
0,5 bis 5 ml
1,0 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Descripción
- Kalibriermechanismus zur Einstellung im Rahmen der Prüfmittelüberwachung
- Auslassventil mit Sicherheitskugel schließt, wenn kein Auslassschlauch montiert ist
- Ventilblock dreht frei um 360° auf der Flasche mit Standardgewinde GL 45
- Verschiedene Adapter ermöglichen die Verwendung der Dispenser auf Flaschen unterschiedlicher Größe
- Für einen besseren Halt des Aufnahmeröhrchens ist das Einlassventil mit einer Olive ausgestattet
- Nennvolumen 2 bis 10 ml inklusive Adapter GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 125 bis 240 mm)
- Nennvolumen 25 bis 100 ml inklusive Adapter GL 32, GL 38, S 40 und Teleskop-Einlassrohr (Länge 170 bis 330 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (metrisch) | 2,5 bis 25 ml |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido